400904
Lithium molybdate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dilithium dioxido(dioxo)molybdenum, Lithium Molybdate(VI), Lithium Molybdenum Oxide, Lithium metamolybdate
140,00 €
About This Item
140,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clé InChI
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.