Principaux documents
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Synonyme(s) :
Dipotassiummolybdate
100 G
86,00 €
500 G
360,00 €
86,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
86,00 €
500 G
360,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
K2MoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
86,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clé InChI
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable