Principaux documents
400165
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)platinum(II)
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8Cl2N2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pt/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
VONLGUDYJIAGQI-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant for:
  • Mixed-metal complexes incorporating platinum and lanthanide centers
  • Synthesis of platinum complexes containing a chelating di-fluoro-substituted thiourea ligand
  • Adduct formation between ternary Pt(III)-amino acid- aromatic diimine complexes and flavin mononucleotide
Catalyst for the selective synthesis of monoorganotin trihalides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable