Principaux documents
399086
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-chloro-2-phosphonoacetate
97%
Synonyme(s) :
Chloro(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH(Cl)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
93-95 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16ClO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
PCDXCIMROXIFBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of purine nucleoside derivatives containing a halogen atom
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Scale-up production of bacterial topoisomerase inhibitors
  • Synthesis of galbonolide derivatives
  • Stereoselective Horner reaction for preparation of vinylogous peptides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter