746061
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone
97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, Hu Reagent, 2-(Difluoromethylsulfonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97% (HPLC)
Forme
solid
Pf
44-49 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfone
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(C(F)F)=O
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Clé InChI
YRQNSTAWTLXCEZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.