Principaux documents
397172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpiperazine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +6.8°, c = 1 in ethanol
Pf
91-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-YFKPBYRVSA-N
Application
Valuable synthon for quinoline antibacterials.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)