Principaux documents
8.00736
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid
5 G
29,60 €
250 G
91,00 €
29,60 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,60 €
250 G
91,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-228-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,60 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
pb
260 °C/20 hPa
Pf
315-319 °C
Solubilité
6 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • N-sulfonic acid pyridinium-4-carboxylic acid chloride as a catalyst: This study describes the use of this compound as a catalyst for the condensation reaction of aldehyde with thiobarbituric acid. The catalytic performance is characterized in the context of improving reaction efficiency (Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020).
  • Synthesis of Anti-inflammatory Substances: Focused on the synthesis of potential anti-inflammatory substances among triazole thioacetamides derived from 4-pyridinecarboxylic acid, this study expands on the pharmacological potentials of pyridine derivatives (Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable