Principaux documents
205028
Sigma-Aldrich
Zirconyl chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
10 G
93,20 €
50 G
276,00 €
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
93,20 €
50 G
276,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ZrOCl2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.13 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Composition
Degree of hydration, 6-8
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)