393320
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
51-53 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#CC1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H
Clé InChI
LADCKIXFXIKHQM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup