Principaux documents
391751
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
technical grade, ≥90%
25 G
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
166,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1719104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
122-123 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Description générale
trans-4-Octene is an acyclic olefin. Its synthesis has been reported.[1] Its Raman spectra has been reported.[2] Rate constant of the gas-phase reactions of trans-4-octene with hydroxyl radicals[3] and ozone has been investigated.[4] Its enantiomeric epoxidation has been studied.[5] Its isomerization into isomeric octenes has been studied.[6]
Application
trans-4-Octene may be used in the synthesis of the following:
  • n-nonanal[7]
  • aliphatic unsaturated polyesters[8]
  • 4-isopropyloctane[9]
  • diasterioisomeric 4-(difluoroiodomethyl)-5-iodooctane[10]
  • siliranes[11]
  • m-dioxanes[12]
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Stereochemistry of the Debromination of Vicinal Dibromides by Metals1.
Schubert WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4590-4592 (1952)
Raman Spectra of Hydrocarbons I. 1-Octene, cis+ trans 2-Octene, trans-3-Octene, trans-4-Octene, 4-Octyne, and 1-Octyne.
Cleveland FF.
J. Chem. Phys. , 11(1), 1-6 (1943)
Synthesis, physicochemical studies and aerobic enantioselective epoxidation of non functionalized olefins catalyzed by new Co (II) chiral salen complexes.
Kureshy RI et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 121(1), 25-31 (1997)
Rate constants for the gas-phase reaction of ozone with 1, 2-disubstituted alkenes.
Grosjean E and Grosjean D.
International Journal of Chemical Kinetics, 28(6), 461-466 (1996)
Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters from trans-4-octene-1, 8-dioic and trans-3-hexene-1, 6-dioic acids.
Maglio G et al.
Eur. Polymer J., 15(7), 695-699 (1979)