Principaux documents
392960
Sigma-Aldrich
Diphenyl-2-pyridylphosphine
97%
Synonyme(s) :
2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
5 G
54,10 €
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonatations
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Hydration Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stannylation
Impuretés
1-3% 2-bromopyridine
Pf
82-84 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
Clé InChI
SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand for metal-catalyzed carbonylations, hydration, dehydrogenative coupling, carbostannylation, distannylation, and silylation; reagent for Mitsunobu reaction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Hiroto Yoshida et al.
Organic letters, 8(18), 4157-4159 (2006-08-25)
An exo-diene moiety of various ortho-quinodimethanes, regardless of its transient character, was inserted into a Sn-Sn sigma-bond of hexabutyldistannane in the presence of a palladium catalyst, giving alpha,alpha'-bis(tributylstannyl)-o-xylenes straightforwardly.
Oshiki, T.; Yamashita, H. et al.
Organometallics, 24, 6287-6287 (2005)
Nickel-catalyzed tandem carbostannylation of alkynes and 1,2-dienes with alkynylstannanes.
Eiji Shirakawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(26), 3448-3451 (2004-06-29)
Consorti, C. S.; Ebeling, G.; Dupont, J.
Tetrahedron Letters, 43, 753-753 (2002)
Xianjin Lan et al.
Journal of hazardous materials, 375, 26-32 (2019-04-30)
The worldwide environmental occurrence of natural steroid estrogens has drawn increasing concerns. However, the fate of the estrogens, especially the α-isomer of estradiol, in the environmental matrices is still obscure. Using 14C-radioactively labelled forms of these estrogens can facilitate and
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphine les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.