Principaux documents
721247
Sigma-Aldrich
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid
greener alternative
500 MG
392,00 €
392,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
392,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
392,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
200-205 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
Clé InChI
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)
Characteristics of MOF, MWCNT and graphene containing materials for hydrogen storage: A review
Gangu KK, et al.
Chemosphere, 30, 132-144 (2019)
Mixed-linker approach in designing porous zirconium-based metal-organic frameworks with high hydrogen storage capacity
Naeem A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(50), 7826-7829 (2016)
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.