341347
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
≥95.0%
Synonyme(s) :
Chlorobis(N,N-diisopropyl)phosphoramidite, Chlorobis(N,N-diisopropylamino)phosphine, Tetraisopropylphosphorodiamidous chloride
92,50 €
About This Item
92,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
100-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28ClN2P/c1-9(2)14(10(3)4)16(13)15(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
Clé InChI
FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Application
It is also can be used to synthesize:
- acyclic N-phosphonio imine catalyst for selective epoxidations[2]
- boryl-substituted methylenephosphonium derivatives[3]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges