Principaux documents
389595
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
132-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C#N
InChI
1S/C10H8N4/c11-6-8-7-13-14(10(8)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7H,12H2
Clé InChI
MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable