232289
3-Aminoquinoline
98%
Synonyme(s) :
3-AQ
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
91-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,10H2
Clé InChI
SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in liquid matrix for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) for glycopeptides, carbohydrates and phosphopeptides
- in liquid matrix during novel glycan-labeling method for quantitative profiling of N-glycan by MALDI-MS analysis
- as derivatizing reagent for MALDI-MS analysis of oligosachharides
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3