275581
6-Aminoquinoline
98%
Synonyme(s) :
6-Quinolinamine
30,60 €
About This Item
30,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
146 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
115-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
Clé InChI
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable