Documents
178314
Sigma-Aldrich
N-Aminophthalimide
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
N,N-Phthaloylhydrazine, unsym.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro Beilstein :
383756
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
powder
Pf
200-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
Clé InChI
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
N-Aminophthalimide was employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It was also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines.
Autres remarques
Remainder phthalhydrazide
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)