Documents
38215
Sigma-Aldrich
1,4-Diisocyanatobutane
technical, ≥95% (GC)
Synonyme(s) :
Tetramethylene diisocyanate
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro Beilstein :
1756894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Point d'ébullition
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Clé InChI
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par