Principaux documents
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodium dodecacarbonyl
About This Item
Formule linéaire :
Rh4(CO)12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
747.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
Clé InChI
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable