Principaux documents
381411
Sigma-Aldrich
Triirondodecacarbonyl
greener alternative
contains 1-10% methyl alcohol
Synonyme(s) :
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
25 G
234,00 €
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
234,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Fe3(CO)12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Contient
1-10% methyl alcohol
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
Clé InChI
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, leading to ferroles.[1] Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Iranpoor, N.; Mottaghinejad, E.
Journal of Organometallic Chemistry, 423, 399-399 (1992)
Weissensteiner,W.; Gutierrez, A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5822-5822 (1985)
Badyal, K. et al.
Organometallics, 16, 3194-3194 (1997)
Organometallics, 10, 1002-1002 (1991)
Alper, H.; Gopal, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 821-821 (1980)