Principaux documents
247650
Sigma-Aldrich
Hexarhodium(0) hexadecacarbonyl
Rh 57-60 % (approx.)
Synonyme(s) :
Rhodium(0) carbonyl
1 G
710,00 €
710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
710,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Rh6(CO)16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1065.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Composition
Rh, 57-60% (approx.)
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
Clé InChI
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydrogenation of alkenes, hydroformylations ofalkenes; reducing agent for aldehydes, ketones, and nitro groups; catalyst for carbenoid reactions of diazo compounds
Widely used organometallic catalyst. Applications include the hydroformylation of olefins.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Crotti, C.; Cenini, S.; Rindone, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 784-784 (1986)
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 78, 1179-1179 (1995)
Murahashi, S.; Imada, Y.; Hirai, Y.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2968-2968 (1989)
Ojima, I.; Kato, K.; Okabe, M.; Fuchikami, T.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7714-7714 (1987)
Journal of Materials Chemistry, 5, 75-75 (1995)