Documents
380423
Sigma-Aldrich
Triethylsilanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.28
Numéro Beilstein :
1732848
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
86-87 °C/33 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[Si](O)(CC)CC
InChI
1S/C6H16OSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Monika Stróżyńska et al.
Journal of chromatography. A, 1597, 1-8 (2019-03-18)
A new, simple derivatization method for the determination of perfluorocarboxylic acids (PFCAs, C3-C12) in water is presented. The method is based on an acid-catalyzed esterification of perfluorinated carboxylic acids with triethylsilanol. During the reaction, a triethylsilyl ester is formed which