205389
Hexaméthyldisiloxane
≥98%
Synonyme(s) :
HMDSO
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
101 °C
Pf
−59 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To fabricate a gas diffusion layer (GDL) with controlled hydrophobic silicone nano-layer by the dry deposition process.
- To prepare silver nanoparticles coated with silica using arginine and glucose as the catalyst and the reducing agent, respectively.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup