253006
Methoxytrimethylsilane
99%
Synonyme(s) :
Methyl trimethylsilyl ether, Trimethylmethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
Point d'ébullition
57-58 °C (lit.)
Densité
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves