Principaux documents
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Isopropyl trimethylsilyl ether
10 ML
72,20 €
72,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
72,20 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
Densité
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.