931950
Sodium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium Perchlorate, Hyperchloric acid sodium salt
32,00 €
About This Item
32,00 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
Pf
482 °C
Solubilité
H2O: 209 g/dL at 15 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
25 g in glass bottle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1