378704
Tropane
98%
Synonyme(s) :
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
167-169 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1[C@H]2CCC[C@@H]1CC2
InChI
1S/C8H15N/c1-9-7-3-2-4-8(9)6-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
Clé InChI
XLRPYZSEQKXZAA-OCAPTIKFSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup