Principaux documents
PHL84089
Nortropinone hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride, Desmethyltropinone hydrochloride
50 MG
221,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
221,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H2]1C2CCC1CC(=O)C2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Clé InChI
MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3