378151
Diglycolyl chloride
95%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxydiacetyl chloride
149,00 €
About This Item
149,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
84-87 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ether
Chaîne SMILES
ClC(=O)COCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-3(7)1-9-2-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
GTZXSBQCNBNWPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter