Documents
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.07
Numéro Beilstein :
3672341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
230-234 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)