8.51004
BOP
Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonyme(s) :
BOP, Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphoniumhexafluorophosphate, Castro′s Reagent
99,40 €
About This Item
99,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
138-145 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+](C)C)(N(C)C)(N(C)C)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents Literature references
[1] B. Castro, et al. (1975) Tetrahedron Lett., 16, 1219.
[2] B. Castro, et al. (1976) Synthesis, 751.
[3] B. Castro, et al. (1977) Synthesis, 413.
[4] B. Castro, et al. (1977) J. Chem. Res. (S), 182.
[5] P. Rivaille, et al. (1980) Tetrahedron, 36, 3413.
[6] D. L. Nguyen, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1025.
[7] D. L. Nguyen, et al. (1987) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1915.
[8] A. Fournier, et al. (1988) Int. J. Peptide Protein Res., 31, 86 and 231.
[9] J.-P. Briand, et al. (1989) Pept. Res., 2, 381.
[10] A. Fournier, et al. (1989) Int. J. Peptide Protein Res., 33, 133.
[11] D. L. Nguyen, et al. (1989) Biochem. Biophys. Res. Commun., 162, 1425.
[12] W. K. Rule, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 238.
[13] M. Forest, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 89.
[14] R. Seyer, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 465.
[15] H. Gausepohl, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 2nd International Symposium′, R. Epton (Eds), Intercept UK Ltd., Andover, 1993, pp. 387.
[16] R. P. McGeary (1998) Tetrahedron Lett., 39, 3319.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (0.6 mmole in 1 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.