377783
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
95%
276,00 €
About This Item
276,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
Pf
125-128 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable