245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Synonyme(s) :
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
84,90 €
About This Item
84,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
169-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable