Principaux documents
376353
Sigma-Aldrich
Z-Phosphonoglycine trimethyl ester
97%
Synonyme(s) :
(±)-Z-Phosphonoglycine trimethyl ester, (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl) acetate, (±)-Trimethyl Z-phosphonoglycinate
5 G
38,90 €
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
38,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2P(O)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.26
Beilstein:
5764460
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
77-80 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for the synthesis of (Z)-dehydroamino acids by Wittig-Horner reaction with aldehydes; the dehydroamino acids can be stereoselectively reduced to amino acids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves