Documents
374172
Sigma-Aldrich
Ethyl ethoxyacetate
98%
Synonyme(s) :
Diethyl glycolate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
1749545
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.
Application
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)