62141
Linalool oxide
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Densité
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
Clé InChI
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter