Principaux documents
371130
Sigma-Aldrich
1,4-Diisocyanatobutane
97.0%
Synonyme(s) :
Tetramethylene diisocyanate
1 G
126,00 €
5 G
436,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
126,00 €
5 G
436,00 €
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Beilstein:
1756894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97.0%
Forme
liquid
pb
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Clé InChI
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,4-Diisocyanatobutane is a highly reactive compound with two isocyanate (-NCO) groups separated by a butane chain. It can undergo reactions such as urethane formation, crosslinking, and chain extension. It is widely used as a building block to synthesize polyurethane-based materials with excellent flexibility, impact resistance, and mechanical properties, making them useful in tissue engineering, contact lenses, biocompatible coatings, adhesives, foams, elastomers, and sealants.
Application
1,4-Diisocyanatobutanecan be used in the following fields:
Tissue engineering -As a precursor to synthesize polyurethane composites which can be used as 3D scaffolds for tissue engineering,
Contact lenses- As a cross-linking agent to prepare inorganic-organic hydrogel contact lenses for high refractive index ocular refractive correction biomaterial,
Controlled drug delivery- As a chain extender to synthesize segmented polyurethanes for redox-sensitive controlled drug release systems.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and characterization of redox-sensitive polyurethanes based on l-glutathione oxidized and poly(ether ester) triblock copolymers
Fabio S. Palumbo, et al.
Reactive and Functional Polymers, 126, 104986-104986 (2021)
Polymerizable-group capped ZnS nanoparticle for high refractive index inorganic-organic hydrogel contact lens
Peili Zhao, et al.
Materials Science and Engineering, C, 90, 485-493 (2018)
3D-composite scaffolds from radiation-induced chitosan grafted poly(3-hydroxybutyrate) polyurethane
Maykel Gonzalez Torres
Materials Today Communications, 23, 100902-100902 (2020)
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight