Principaux documents
8.22066
Sigma-Aldrich
Hexamethylene diisocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexamethylene diisocyanate, 1,6-Diisocyanatohexane
250 ML
56,00 €
1 L
164,00 €
56,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
56,00 €
1 L
164,00 €
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)6NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
212-485-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.007 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
454 °C
Puissance
746 mg/kg LD50, oral (Rat)
570 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-9.5 % (v/v)
pb
255 °C/1013 hPa
Pf
-67 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(=C=O)CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
Clé InChI
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phase morphology, rheological behavior, and mechanical properties of poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/HDI reactive blends: This study investigates the effects of HDI content on the properties of polymer blends, providing insights into its use in enhancing material properties (Huang et al., 2021).
  • Characterization of PLA/PBSeT blends prepared with various HDI contents: This research focuses on the role of HDI in polymer blends, analyzing how it influences mechanical and structural properties of the materials (Kim et al., 2021).
  • Synthesis and characterization of graphene oxide derivatives via functionalization reaction with HDI: This study explores the functionalization of graphene oxide with HDI to optimize its chemical properties for enhanced performance in applications (Luceño-Sánchez et al., 2018).
  • High-Performance PEDOT: PSS/HDI-functionalized graphene oxide nanocomposites: Demonstrates the improvement of conductive polymer composites through the incorporation of HDI-functionalized graphene oxide, highlighting the impact on electrical and mechanical properties (Luceño Sánchez et al., 2018).
  • The effect of HDI-modified graphene oxide as a nanofiller material on the properties of conductive polyaniline: This research assesses the effects of HDI-functionalized graphene oxide on the conductive properties of polyaniline, a conducting polymer, which could lead to new applications in electronics and sensors (Luceño Sánchez et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.046 - 1.047
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)