388386
4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers
90%
Synonyme(s) :
HMDI, Hydrogenated MDI
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Pf
26 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Clé InChI
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup