Principaux documents
367117
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
126-130 °C (lit.)
InChI
1S/C10H7Br2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Clé InChI
BNACJQWJZKPAPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jakub Wantulok et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-02)
A new approach to the synthesis of selected quinolinecarbaldehydes with carbonyl groups located at C5 and/or in C7 positions is presented in this paper in conjunction with spectroscopic characterization of the products. The classical Reimer-Tiemann, Vilsmeier-Haack and Duff aldehyde synthesis