Principaux documents
722049
Sigma-Aldrich
7-Bromo-8-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
138-143 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)ccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
Clé InChI
ICKPMTNGWVNOGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable