Merck
Passer à
A3133
Nα-Acetyl-L-arginine
≥98% (TLC), suitable for deacetylase assays
Synonyme(s) :
N2-acetyl-L-alanine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
101,00 €
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
193,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
205-846-6
MDL number:
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Nα-Acetyl-L-arginine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
deacetylase assay: suitable
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)=N
InChI
1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A3626A2010A2628
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
deacetylase assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to white
color
colorless to white
color
colorless to white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
James M Mathews et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(24), 12761-12768 (2010-11-17)
The butter flavorant diacetyl (2,3-butanedione) is implicated in causing obliterative bronchiolitis in microwave popcorn plant workers. Because diacetyl modifies arginine residues, an immunological basis for its toxicity is under investigation. Reaction products of diacetyl with N-α-acetylarginine (AcArg) were determined as
Z Zhang et al.
Nature structural biology, 7(2), 127-133 (2000-02-03)
Clavaminate synthase (CAS), a remarkable Fe(II)/2-oxoglutarate oxygenase, catalyzes three separate oxidative reactions in the biosynthesis of clavulanic acid, a clinically used inhibitor of serine beta-lactamases. The first CAS-catalyzed step (hydroxylation) is separated from the latter two (oxidative cyclization/desaturation) by the
P De Deyn et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 157(2), 143-150 (1986-06-15)
The concentrations of guanidino compounds in blood are raised in uraemic patients and may have toxic effects. The concentrations of 13 guanidino compounds in serum were measured in 29 patients with chronic renal failure treated by chronic intermittent haemodialysis using
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A3133-10G04061832414737
A3133-5G04061832414744