37640
2,8-Quinolinediol
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,8-Dihydroxyquinoline
37,50 €
About This Item
37,50 €
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
~290 °C (dec.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
Clé InChI
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Procaterol
- Indacaterol[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable