365823
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
5-Nitro-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
105-110 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter