365459
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
110-115 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(5-8)4-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
JGAMOQYFDMQPRJ-GQCTYLIASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup