363340
N-Acetylcysteamine
95%
Synonyme(s) :
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
6-7 °C (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter