252581
2-Phenylethanethiol
98%
Synonyme(s) :
2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
Point d'ébullition
217-218 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in preparation of biicosahedral Au (25) clusters protected with various types of thiol ligands
- as derivatization reagent for phosphorylated sequences of peptides, for enhancing ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.