458910
2-(Boc-amino)ethanethiol
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate
96,30 €
About This Item
96,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
68 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
thiol
Chaîne SMILES
SCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)10-6(9)8-4-5-11/h11H,4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter