Principaux documents
10849
Sigma-Aldrich
Alcool polyvinylique
Mw ~145,000
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol)
250 G
47,00 €
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
47,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.23
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
Mw ~145,000
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
99.0-99.8 mol% hydrolysis
~3,300 polymerization
Résidus de calcination
≤0.5%
Viscosité
26-30 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Miao Zhang et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (73)(73), e4335-e4335 (2013-03-15)
Existing protocols for the generation of neurons from human pluripotent stem cells (hPSCs) are often tedious in that they are multistep procedures involving the isolation and expansion of neural precursor cells, prior to terminal differentiation. In comparison to these time-consuming
Sreejith Raveendran et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1225-1233 (2013-02-13)
Extremophilic bacterial polysaccharide based biocompatible nanofibers were produced for the first time via electrospinning technique. Mauran (MR), an extremophilic sulfated exopolysaccharide was extracted from moderately halophilic bacterium, Halomonas maura and characterized for the application of nanofiber synthesis. Thin-uniform MR nanofibers
Feng-yong Liu et al.
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987), 54(1), 61-66 (2013-02-05)
Preoperative embolization of tumors is a well-established procedure that has been successfully applied in various clinical situations. Preoperative embolization can reduce the vascularity of tumors resulting in a clearer operative field, less difficult dissection, decreased blood loss, and, in some
Roger F Falkenstern-Ge et al.
Journal of bronchology & interventional pulmonology, 20(1), 58-62 (2013-01-19)
Emphysema is a progressive and irreversible disease for which there is no cure to date. The patients experience debilitating shortness of breath with repetitive exacerbations and poor quality of daily life. At present, patients with severe emphysema have limited treatment
Cijun Shuai et al.
Biofabrication, 5(1), 015014-015014 (2013-02-07)
A tetragonal polyvinyl alcohol (PVA) scaffold with 3D orthogonal periodic porous architecture was fabricated via selective laser sintering (SLS) technology. The scaffold was fabricated under the laser power of 8 W, scan speed of 600 mm min(-1), laser spot diameter of 0.8 mm