Principaux documents
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid crystal
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)